Merck
JWPH93E485C4
J & W Pharmlab LLC
cis-Hexahydro-cyclopenta[c]pyrrol-4-one tosylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.38
Número MDL:
Iupac Name
(3aS,6aR)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-4(1H)-one 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H11NO.C7H8O3S/c9-7-2-1-5-3-8-4-6(5)7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,8H,1-4H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t5-,6+;/m0./s1
Clave InChI
ZTWQJXKKNYEUPA-RIHPBJNCSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0045T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0045T
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)