Merck
JWPH37C050A8
J & W Pharmlab LLC
2-Aminomethyl-pyrimidin-4-ol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.05
Número MDL:
Iupac Name
2-(aminomethyl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3O.2ClH/c6-3-4-7-2-1-5(9)8-4;;/h1-2H,3,6H2,(H,7,8,9);2*1H
Clave InChI
DFORKZHGKMFLRX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0495S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0495S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)