JWPH3249E5C5
J & W Pharmlab LLC
4-Bromo-quinazoline hydrobromide
About This Item
Iupac Name
4-bromoquinazoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H5BrN2.BrH/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8;/h1-5H;1H
Clave InChI
HYSXCSMMFVRVPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0114B
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0114B
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)