Merck
JWPH3249E49E
J & W Pharmlab LLC
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-2,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.12
Número MDL:
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c10-6-5-4(9-7(6)11)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10,11)
Clave InChI
FVYFYUSRNVYACL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1031
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1031
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)