Merck
JWPH3249E483
J & W Pharmlab LLC
3-Ethylsulfanyl-imidazo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.27
Número MDL:
Iupac Name
3-(ethylthio)imidazo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2OS/c1-2-14-10-11-6-8-4-3-5-9(7-13)12(8)10/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
GELBCLWLUHGBSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Red Powder
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1000
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1000
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)