Merck
JWPH3249E454
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-5-methyl-isonicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-5-methylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-4-10-7(9)2-6(5)3-8/h2,4H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
PFBMJQKRAMAKTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0927
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0927
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)