Merck
JWPH3249DFCE
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-imidazo[1,5-a]pyridine trifluoroacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
311.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromoimidazo[1,5-a]pyridine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H5BrN2.C2HF3O2/c8-7-3-1-2-6-4-9-5-10(6)7;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
Clave InChI
FFDODEQRXWSGEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0236T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0236T
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)