Merck
JWPH3249D920
J & W Pharmlab LLC
[1,2,5]Oxadiazepane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.71
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 1,2,5-oxadiazepane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(12)11-6-4-10-5-7-13-11;/h10H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
DEOLVDDKIHEITA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0602S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0602S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)