Merck
JWPH3249D8DE
J & W Pharmlab LLC
3-Propyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carbaldehyde hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.16
MDL number:
Iupac Name
(3-propyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanediol
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c1-2-3-4-7-5(6(9)10)11-8-4/h6,9-10H,2-3H2,1H3
InChI key
FVYYOGZJIRVJMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0507H
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0507H
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)