JWPH3249C9F7
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-2-piperidin-1-yl-ethanol
About This Item
Iupac Name
2-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C13H19NO/c15-11-13(12-7-3-1-4-8-12)14-9-5-2-6-10-14/h1,3-4,7-8,13,15H,2,5-6,9-11H2
Clave InChI
WBDNHYWAUADMHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0577
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)