Merck
JWPH3249C8A2
J & W Pharmlab LLC
2'-Amino-biphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.24
Número MDL:
Iupac Name
2'-amino[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2/c14-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)15/h1-8H,15H2
Clave InChI
HOKIEIHVZCGCPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0234
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)