Merck
JWPH3249C533
J & W Pharmlab LLC
1-(4-Pyrrolidin-1-yl-phenyl)-ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-10(14)11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-3-9-13/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3
Clave InChI
WNRFELFKDNNURJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0597
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0597
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)