Merck
ENAH996DB14D
Enamine
methyl N,N-dimethylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
Iupac Name
methyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-5(2)4(6)7-3/h1-3H3
Clave InChI
SELYJABLPLKXOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1237551
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1237551
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)