Merck
ENAH98EFDAA3
Enamine
5-(propan-2-yl)oxolan-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-isopropyldihydrofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5(2)7-3-6(8)4-9-7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KZSGEGRJWKIRMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306286
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306286
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)