Merck
ENAH98EF89A9
Enamine
rac-(2R,3aR,6aR)-5-[(tert-butoxy)carbonyl]-hexahydro-2H-furo[2,3-c]pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.29
MDL number:
Iupac Name
(2S,3aS,6aS)-5-(tert-butoxycarbonyl)hexahydro-2H-furo[2,3-c]pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO5/c1-12(2,3)18-11(16)13-5-7-4-8(10(14)15)17-9(7)6-13/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8-,9+/m0/s1
InChI key
UGAKGTGWUFGVMM-XHNCKOQMSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39915278
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39915278
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)