MilliporeSigma
ENAH97EDE914
Enamine
methyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$67.60
250 MG
$97.50
500 MG
$153.40
1 G
$195.00
2.5 G
$340.60
5 G
$585.00
10 G
$1,073.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-28685-100MG
$67.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$67.60
250 MG
$97.50
500 MG
$153.40
1 G
$195.00
2.5 G
$340.60
5 G
$585.00
10 G
$1,073.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-28685-100MG
$67.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-12(14)13(9-5-6-10-13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
Clave InChI
GIBVXUDPIGVGMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)