Merck
ENAH97C002B0
Enamine
tert-butyl 6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-(methylamino)hexanoate
About This Item
Peso molecular:
350.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl N6-((benzyloxy)carbonyl)-N2-methyllysinate
Inchi Code
1S/C19H30N2O4/c1-19(2,3)25-17(22)16(20-4)12-8-9-13-21-18(23)24-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-7,10-11,16,20H,8-9,12-14H2,1-4H3,(H,21,23)
Clave InChI
ZPRRKJVOBOHPGV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33048058
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)