Merck
ENAH97BEEF5E
Enamine
tert-butyl 4-(6-fluoropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-fluoropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20FN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-9-7-17(8-10-18)12-6-4-5-11(15)16-12/h4-6H,7-10H2,1-3H3
Clave InChI
AESFVWLAXBKWOI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3547077
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)