Merck
ENAH97BD174E
Enamine
4-ethoxybutane-1-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.24
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxybutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C6H14OS/c1-2-7-5-3-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
Clave InChI
SFDUJXRGJSADCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7281437
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7281437
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)