ENAH97BD0B11
Enamine
methyl 2-aminobicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl 2-aminobicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-7(10)8(9)4-5-2-6(8)3-5;/h5-6H,2-4,9H2,1H3;1H
Clave InChI
PUQSZVNVTFTNCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28256511
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)