Merck
ENAH97BD0045
Enamine
1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[nitroso(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.37
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-hydroxy-3-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)propyl)-N-isopropylnitrous amide
Inchi Code
1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
Clave InChI
CHTOBGHTYDROBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28226371
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28226371
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)