ENAH97A1869E
Enamine
2-bromo-2-cyclohexylacetic acid
About This Item
mp
91-92
Iupac Name
bromo(cyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,10,11)
Clave InChI
HQZXUBBDWRDPCS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)