Merck
ENAH97A16FBE
Enamine
methyl 5-bromo-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.09
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-16-11(15)8-5-9(14)10-6(12)3-2-4-7(10)13-8/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
ATCNCTMVXYZTAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27755123
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27755123
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)