Merck
ENAH961CEC1D
Enamine
N-methylspiro[2.5]octan-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.24
Número MDL:
Iupac Name
N-methylspiro[2.5]octan-6-amine
Inchi Code
1S/C9H17N/c1-10-8-2-4-9(5-3-8)6-7-9/h8,10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
HCXMNJZMVCNQBQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651291
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651291
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)