ENAH961CEADC
Enamine
N-[(2,5-difluorophenyl)methylidene]hydroxylamine
About This Item
Iupac Name
2,5-difluorobenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10-11/h1-3H,4H2
Clave InChI
SWFNLTMPXDKTLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772448
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)