ENAH961CEA7C
Enamine
methyl 4-methyl-2-sulfanylpentanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-mercapto-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-5(2)4-6(10)7(8)9-3/h5-6,10H,4H2,1-3H3
Clave InChI
GYWXMFIUDCWVSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6402787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6402787
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)