Merck
ENAH961CEA5A
Enamine
3-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
107-109
Iupac Name
3-[(4-methyl-1-piperidinyl)methyl]-1H-indole
Inchi Code
1S/C15H20N2/c1-12-6-8-17(9-7-12)11-13-10-16-15-5-3-2-4-14(13)15/h2-5,10,12,16H,6-9,11H2,1H3
Clave InChI
DGCGMYNLCDVYMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6541568
Melting Point
107-109
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6541568
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)