Merck
ENAH961CE9AC
Enamine
3-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-12-9-6-8-4-2-3-5-10(8)11-7-9;/h2-5,9,11H,6-7H2,1H3;1H
Clave InChI
PULJPYFTYQSEGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695497
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695497
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)