Merck
ENAH961CE7E9
Enamine
(1S)-1-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.62
Número MDL:
Iupac Name
(S)-1-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N4.ClH/c1-4(6)5-7-3-8-9(5)2;/h3-4H,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
Clave InChI
DLIXLNZZIKSYMA-WCCKRBBISA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716632
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716632
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)