Merck
ENAH961CE785
Enamine
2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.68
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.ClH/c1-7-4-5-11-8(6-7)9(2,3)10;/h4-6H,10H2,1-3H3;1H
Clave InChI
RZQAVWJEKAUONE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701947
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701947
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)