Merck
ENAH961CE70D
Enamine
6-methyl-[1,3]thiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.21
Número MDL:
Iupac Name
6-methyl[1,3]thiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4S/c1-3-2-8-4-5(9-3)11-6(7)10-4/h2H,1H3,(H2,7,8,10)
Clave InChI
RSRNQVPDWFVKGU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967674
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967674
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)