Merck
ENAH961CE388
Enamine
9-oxabicyclo[3.3.1]nonan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
MDL number:
Iupac Name
9-oxabicyclo[3.3.1]nonan-2-one
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7-5-4-6-2-1-3-8(7)10-6/h6,8H,1-5H2
InChI key
FGSALDZIFPWDJK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7082114
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7082114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)