ENAH961CE2FA
Enamine
methyl 6-chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO2/c1-15-10(14)9-4-6-7(12)2-5(11)3-8(6)13-9/h2-4,13H,1H3
Clave InChI
OIWYOBRXXVWSBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735474
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)