Merck
ENAH961CDFC5
Enamine
tert-butyl (2S)-2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Peso molecular:
359.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (S)-2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C20H30BNO4/c1-13-11-14-12-15(21-25-19(5,6)20(7,8)26-21)9-10-16(14)22(13)17(23)24-18(2,3)4/h9-10,12-13H,11H2,1-8H3/t13-/m0/s1
Clave InChI
OTBRHFQIDNRETG-ZDUSSCGKSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148206
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)