Merck
ENAH961CDEC8
Enamine
4-bromo-2-ethoxy-1,3-oxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.01
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1,3-oxazol-2-yl ethyl ether
Inchi Code
1S/C5H6BrNO2/c1-2-8-5-7-4(6)3-9-5/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
ZVRKNZSGJQTNMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7037339
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)