Merck
ENAH961CDE0F
Enamine
ethyl 3-amino-7-methyloctanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.77
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-amino-7-methyloctanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO2.ClH/c1-4-14-11(13)8-10(12)7-5-6-9(2)3;/h9-10H,4-8,12H2,1-3H3;1H
InChI key
RSDDCUPNQCEXMN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702480
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702480
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)