Merck
ENAH961CDAB5
Enamine
(4-fluoro-3-sulfamoylphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-fluoro-3-sulfamoylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BFNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3,10-11H,(H2,9,12,13)
InChI key
HFVGRNYJQJLYAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7387613
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7387613
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)