Merck
ENAH961CD9C4
Enamine
benzyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.73
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15NO2.ClH/c15-13(12-6-8-14-9-7-12)16-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-6,14H,7-10H2;1H
Clave InChI
PIYBAKCCQNNNIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703379
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703379
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)