ENAH961CD90E
Enamine
(3-bromopropyl)tributylazanium bromide
About This Item
Iupac Name
N-(3-bromopropyl)-N,N-dibutyl-1-butanaminium bromide
Inchi Code
1S/C15H33BrN.BrH/c1-4-7-12-17(13-8-5-2,14-9-6-3)15-10-11-16;/h4-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DXXFPUGJLQDNNT-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18634665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)