Merck
ENAH961CD8D9
Enamine
N-cyclopropylprop-2-ene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.22
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropylprop-2-ene-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-2-5-10(8,9)7-6-3-4-6/h2,6-7H,1,3-5H2
Clave InChI
XCVYYRUKGXHOLA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2483131
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2483131
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)