Merck
ENAH961CD827
Enamine
1-(azetidin-3-yl)-3-bromo-1H-pyrazole; trifluoroacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.08
Número MDL:
Iupac Name
1-(azetidin-3-yl)-3-bromo-1H-pyrazole 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H8BrN3.C2HF3O2/c7-6-1-2-10(9-6)5-3-8-4-5;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,5,8H,3-4H2;(H,6,7)
Clave InChI
VHQMOJMKRFVWDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27734631
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27734631
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)