Merck
ENAH961CD5A4
Enamine
1-(6-aminopyridin-3-yl)piperidin-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(6-amino-3-pyridinyl)-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c11-10-4-3-8(6-12-10)13-5-1-2-9(14)7-13/h3-4,6,9,14H,1-2,5,7H2,(H2,11,12)
Clave InChI
DOKMRESICMIUFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2737186
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2737186
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)