Merck
ENAH95E741D4
Enamine
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.63
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO2S/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)12(7,10)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
LPMOWDZSFJKWJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)