Merck
ENAH95E7410F
Enamine
rac-methyl({[(1R,2R)-2-(4-methylphenyl)cyclopropyl]methyl})amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.73
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-1-((1R,2R)-2-(p-tolyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-9-3-5-10(6-4-9)12-7-11(12)8-13-2;/h3-6,11-13H,7-8H2,1-2H3;1H/t11-,12-;/m0./s1
InChI key
LSXGCBLDDNFAPS-FXMYHANSSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976089
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976089
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)