ENAH95E740F6
Enamine
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-3-9(2)13(11,12)10-6-4-8-5-7-10;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
VLYFRAWDHPCIGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9112359
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)