Merck
ENAH95E740D0
Enamine
N-[(dimethylcarbamoyl)methyl]-3-(methylamino)propanamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.7
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-(dimethylamino)-2-oxoethyl)-3-(methylamino)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O2.ClH/c1-9-5-4-7(12)10-6-8(13)11(2)3;/h9H,4-6H2,1-3H3,(H,10,12);1H
Clave InChI
ZGORRLQWNPSMNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9111260
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9111260
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)