Merck
ENAH95E73BBB
Enamine
tert-butyl N-(1-hydroxy-5-oxopyrrolidin-3-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.24
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-hydroxy-5-oxopyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H16N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-4-7(12)11(14)5-6/h6,14H,4-5H2,1-3H3,(H,10,13)
Clave InChI
QISNLZJFWRJAPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27146819
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27146819
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)