Merck
ENAH95E73BA7
Enamine
tert-butyl N-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.25
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (1,2,3-thiadiazol-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C7H11N3O2S/c1-7(2,3)12-6(11)8-5-4-13-10-9-5/h4H,1-3H3,(H,8,11)
InChI key
KHRNOEKGNFXTER-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3487662
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3487662
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)