Merck
ENAH95E73B9A
Enamine
1-(2,6-difluorobenzoyl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,6-difluorobenzoyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H11F2NO/c12-8-4-3-5-9(13)10(8)11(15)14-6-1-2-7-14/h3-5H,1-2,6-7H2
Clave InChI
WKDBMZQECSVNDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9266770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9266770
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)