Merck
ENAH95E7384A
Enamine
rac-(1R,5S,6R)-2,2-difluorobicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.6
MDL number:
Iupac Name
(1R,5S,6R)-2,2-difluorobicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2N.ClH/c7-6(8)2-1-3-4(6)5(3)9;/h3-5H,1-2,9H2;1H/t3-,4+,5+;/m0./s1
InChI key
PLEFYFCBMNLBRA-UJPDDDSFSA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434566
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434566
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)